Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de dihydralazine
Code produit. 17211156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
Code produit. 17211156
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7327-87-9
Formule moléculaire C8H10N6·H2O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate de dihydralazine
Quantité 100 mg
Poids de la formule 288,28
Clé InChI BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NNC1=C2C=CC=CC2=C(NN)N=N1
Nom IUPAC 1,4-dihydrazinylphthalazine; sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol) 288.28