Learn More
Dihydrochelerythrine, MedChemExpress
Code produit. 16479178
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16479178
Marque: Medchem Express HYN0903
MedChemExpress Dihydrochelerythrine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal activity.
Dihydrochelerythrine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrochelerythrine
Forme physique Solid
CAS 6880-91-7
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19NO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 12,13-Dihydrochelerythrine
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (59.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(C2=CC(OCO3)=C3C=C2C=C4)=C4C5=CC=C(OC)C(OC)=C5C1
Poids moléculaire (g/mol) 349.38
Poids de la formule 349.38
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.