missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress

Code produit. p-200099953
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498568

Marque: Medchem Express HYB0670A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.

Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H41N5O8S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 679.78
Poids de la formule 679.78
Pourcentage de pureté 98.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis