Learn More
Solution dihydrogène dinitrosulfatoplatinate(II), Pt 4-6 % (suite PT), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
∼0.5 g
∼10 g
∼2 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450300 ∼0.5 g 0.50g
11430300 ∼2 g 2g
11440300 ∼10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012627.NJ
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385.16 g/mol
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-81-7
Formule moléculaire H2N2O8PtS
Poids moléculaire (g/mol) 385.16
Numéro MDL MFCD00064668
Clé InChI SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
CID PubChem 102602532
Nom IUPAC Platine;acide sulfurique;dinitrite
SMILES [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Note relative au nom Pt 4-6% (cont. Pt)
Couleur Marron
Forme physique Liquide
Quantité ∼0.5 g
Aspect Brown liquid
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 384.17 (Anhydrous)