Learn More
Hydrate d’hexachloroiridate(IV) de dihydrogène, 99 % (base métallique), Ir 38 à 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Grumeaux |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3260 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and water |
| Nom IUPAC | tétrachloro-iridium ; hydrate ; dichlorohydrate |
| Poids de la formule | 406.93 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate