Learn More
Dihydrogène hexachloroplatine(IV) hexahydraté, ACS, 99,95 %, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11303328
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303328 1 g 1g
11393318 5 g -
11383318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036259.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used for the determination of potassium. It is also used for the purification of platinum by treating it with ammonium chloride flowed by heating of ammonium hexachloroplatinate with hydrogen yields elemental platinum. It also finds application in catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine color in glass and porcelain, indelible ink and microscopy. It is a precursor for the preparation of other platinum catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18497-13-7
Formule moléculaire Cl6H14O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 517.89
Numéro MDL MFCD00149910
Clé InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Point de fusion 60°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Grumeaux
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Poids de la formule 517.91 (409.82 Anhydrous)
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-brown lump
Densité 2.43
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate