Learn More
Hexachloroplatine(IV) de dihydrogène hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Catalyse, galvanoplastie, photographie, miroirs de platine, impression pour la gravure du zinc, production de couleurs fines dans le verre et la porcelaine, encre indélébile, microscopie. L’hexachloroplatinate de dihydrogène(IV) hexahydraté est utilisé pour la détermination du potassium. Il est également utilisé pour la purification du platine en le traitant avec du chlorure d’ammonium, puis en chauffant l’hexachloroplatinate d’ammonium avec de l’hydrogène, ce qui permet d’obtenir du platine élémentaire. Il s’utilise également dans la catalyse, la galvanoplastie, la photographie, les miroirs en platine, l’impression pour la gravure du zinc, la production de couleurs fines dans le verre et la porcelaine, l’encre indélébile et la microscopie. Il agit comme précurseur pour la préparation d’autres catalyseurs à base de platine. En outre, il est également utilisé comme réactif analytique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 60°C (decomposition) |
| CAS | 26023-84-7 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | H{2}PtCl{6}.xH{2}O |
| Synonyme | CPA;Chloroplatinic acid |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |