Learn More
(+)-Diisopinocampheylchloroborane, solution de 1,8M dans les hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10350134 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
800mL
Code produit. 10350134
Marque: Thermo Scientific Acros 388421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112246-73-8, 80-56-8, 71-43-2, 64742-89-8
Formule moléculaire C20H34BCl
Poids moléculaire (g/mol) 320.75
Numéro MDL MFCD00074808
Clé InChI PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Synonyme +-b-chlorodiisopinocamphenylborane
CID PubChem 133124869
Nom IUPAC Chloro-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-triméthyl-3-bicyclo[3.1.1]heptanyl]borane
SMILES C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 320.77
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.