Learn More
Cromoglicate de diisopropyle, Mikromol™
Code produit 30049520
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049520 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049520 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0039.060025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cromoglycate de diisopropyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Cromoglicate
CAS 2726144-87-0
Noms d’analytes ou de composants Diisopropyl Cromoglicate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C29 H28 O11
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diisopropyl Cromoglicate
Formule InChI InChI=1S/C29H28O11/c1-15(2)37-28(33)24-11-18(31)26-20(7-5-9-22(26)39-24)35-13-17(30)14-36-21-8-6-10-23-27(21)19(32)12-25(40-23)29(34)38-16(3)4/h5-12,15-17,30H,13-14H2,1-4H3
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC(C)C)cccc2O1
Nom IUPAC 5-[2-hidroxi-3-(4-oxo-2-propan-2-iloxicarbonilcromen-5-il)oxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato de propan-2-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 552.53
Quantité 25 mg
Poids de la formule 552.1632 g/mol