Learn More
(-)-Tartrate de diisopropyle D, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (-)-Diisopropyl D-tartrate |
| Densité | 1.117 |
| Point d’ébullition | 150°C to 151°C (11 mmHg) |
| Point d’éclair | 110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.44 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 5265431 |
| Rotation optique | −16° (Neat) |
| Poids de la formule | 234.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur