Learn More
(-)-Tartrate de diisopropyle D, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493597
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11493597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17362.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62961-64-2
Formule moléculaire C10H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 234.248
Numéro MDL MFCD00008876
Clé InChI XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonyme diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
CID PubChem 112972
Nom IUPAC dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanédioate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (-)-Diisopropyl D-tartrate
Densité 1.117
Point d’ébullition 150°C to 151°C (11 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Beilstein 5265431
Rotation optique −16° (Neat)
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt