Learn More
(-)-Diisopropyl D-tartrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10626632
Marque: Thermo Scientific Acros 211180100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62961-64-2
Formule moléculaire C10H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Numéro MDL MFCD00008876
Clé InChI XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Synonyme diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
CID PubChem 112972
Nom IUPAC dipropan-2-yl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanédioate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Diisopropyl D-tartrate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 275°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Indice de réfraction 1.4380 to 1.44
Quantité 10 g
Fieser 13,276
Gravité spécifique 1.11
Conditions de rotation spécifiques −17.25° (20°C neat)
Rotation spécifique -17.25
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux