Learn More
Éther de diisopropyle, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| CAS | 108-20-3 |
| Point d’ébullition | 67°C to 70°C (1.013 hPa) |
| Point d’éclair | -29 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H14O |
| Quantité | 1 L |
| Clé InChI | ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)OC(C)C |
| Nom IUPAC | 2-(propan-2-yloxy)propane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
| Afficher plus |