Learn More
Diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Mikromol™
Code produit 30051709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051709 25 mg 25mg
30049783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051709 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1219.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Noms d’analytes ou de composants Diisopropyl Bicarbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H16 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Diisopropyl bicarbamate, Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Orlistat Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
Nom IUPAC propan-2-yl N-(propan-2-yloxycarbonateylamino)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 204,111 g/mol