Learn More
Tétrafluoroborate de diisopropylaminométhylidène(diisopropyl)ammonium, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11995961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995961 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11995961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435700010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Point de fusion 280.0°C to 284.0°C
CAS 369405-27-6
Couleur Blanc à beige
Forme physique Poudre ou solide
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C13H29BF4N2
Numéro MDL MFCD15144860
Synonyme n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
Clé InChI PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC tétrafluoroboranuide; {[bis(propan-2-yl)amino]méthylidène}bis(propan-2-yl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 300.19
CID PubChem 11077431
Poids de la formule 300.19
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement