Learn More
Peroxyde de dilauroyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-153070 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10377021
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-74-8
Formule moléculaire C24H46O4
Poids moléculaire (g/mol) 398.63
Numéro MDL MFCD00008964
Clé InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CID PubChem 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nom IUPAC dodécaneperoxoate de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Dilauroyl peroxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [CH3(CH2)10CO]2O2
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane
Poids de la formule 398.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dilauroyl peroxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Peroxyde organique Type C et D
Hazard Statement
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.