Learn More
Chlorhydrate de diltiazem, Lipomed
Code produit 30460258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460258 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMDLT1831HC10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Chlorhydrate de diltiazem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diltiazem Hydrochloride
CAS 33286-22-5
Noms d’analytes ou de composants Diltiazem Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H26 N2 O4 S . Cl H
Synonyme 1,5-Benzothiazepin-4(5 H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2 S,3 S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5 H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2 S,3 S)- (9 CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5 H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2 S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2 S,3 S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2 Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2 OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de [(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-2-(4-méthoxyphényl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-3-yle];chlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 450.98
Quantité 10 mg
Poids de la formule 450,138 g/mol