Learn More
Thermo Scientific™ Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux™ Pro
Code produit. 16479713
Click to view available options
Comprend:
Uniquement une pompe double pour diluteur automatisé
Modèle:
DiluFlux Pro-3
DiluFlux Pro-5
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16479713
Marque: Thermo Scientific™ DB4100A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez les milieux avec une grande précision dans des récipients appropriés selon les dilutions à l’aide de ce diluteur gravimétrique permettant l’utilisation de deux diluants.
Distribuez avec précision le milieu de bouillon dans des récipients appropriés pour les tests alimentaires à l’aide du diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Les diluteurs DiluFlux Pro sont compacts, faciles à utiliser et conçus pour délivrer des quantités précises de diluants rapidement en appuyant sur un bouton, afin que vous puissiez travailler avec plus de confiance et de précision.Associez-le à la pompe péristaltique Thermo Scientific™ et à l’homogénéiseur Thermo Scientific™ et votre paillasse de laboratoire sera équipée d’une solution de milieux de culture automatisée modulable pour augmenter votre productivité.
Automatisez l’étape de dilution de vos milieux d’enrichissement Thermo Scientific™ Dry-Bags™, ainsi que d’autres formats, pour une efficacité maximale.Les diluteurs gravimétriques DiluFlux Pro sont faciles à utiliser et permettent l’utilisation simultanée de deux diluants grâce à ses deux têtes de distribution alimentées par deux pompes péristaltiques montées sur l’unité.
  • Intuitif : il suffit d’appuyer sur deux touches, tare et go, et le diluteur Diluflux Pro dilue automatiquement votre échantillon au facteur de dilution souhaité.
  • Précision : avec pompes péristaltiques Watson-Marlow™, régulateurs de débit haute technologie et plateformes de pesée haut de gamme pour une reproductibilité et une répétabilité fiables
  • Polyvalence : compatible avec de nombreux formats de milieux préparés, le diluteur DiluFlux Pro en acier inoxydable, facile à nettoyer, est idéal pour tout laboratoire d’analyse alimentaire
  • Haute qualité : les diluteurs DiluFlux Pro sont conformes aux normes ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM et sont fabriqués en France sous la certification ISO 9001:2008
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux Pro-3 avec bras de distribution simple (non robotique)
À utiliser avec Dry-Bags
Comprend Uniquement une pompe double pour diluteur automatisé
Matériau Acier inoxydable (boîtier)
Modèle DiluFlux Pro-3
Dimensions (L x l x H) 41,5 x 31 x 40 cm
Longueur totale (métrique) 41,5 cm
Largeur totale (métrique) 31 cm
Hauteur totale (métrique) 40 cm
Poids à l’expédition (métrique) 10,0 kg
Alimentation électrique 100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz