Learn More
Thermo Scientific™ Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux™ Pro
Description
Distribuez avec précision le milieu de bouillon dans des récipients appropriés pour les tests alimentaires à l’aide du diluteur gravimétrique automatisé Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Les diluteurs DiluFlux Pro sont compacts, faciles à utiliser et conçus pour délivrer des quantités précises de diluants rapidement en appuyant sur un bouton, afin que vous puissiez travailler avec plus de confiance et de précision.Associez-le à la pompe péristaltique Thermo Scientific™ et à l’homogénéiseur Thermo Scientific™ et votre paillasse de laboratoire sera équipée d’une solution de milieux de culture automatisée modulable pour augmenter votre productivité.
Automatisez l’étape de dilution de vos milieux d’enrichissement Thermo Scientific™ Dry-Bags™, ainsi que d’autres formats, pour une efficacité maximale.Les diluteurs gravimétriques DiluFlux Pro sont faciles à utiliser et permettent l’utilisation simultanée de deux diluants grâce à ses deux têtes de distribution alimentées par deux pompes péristaltiques montées sur l’unité.
- Intuitif : il suffit d’appuyer sur deux touches, tare et go, et le diluteur Diluflux Pro dilue automatiquement votre échantillon au facteur de dilution souhaité.
- Précision : avec pompes péristaltiques Watson-Marlow™, régulateurs de débit haute technologie et plateformes de pesée haut de gamme pour une reproductibilité et une répétabilité fiables
- Polyvalence : compatible avec de nombreux formats de milieux préparés, le diluteur DiluFlux Pro en acier inoxydable, facile à nettoyer, est idéal pour tout laboratoire d’analyse alimentaire
- Haute qualité : les diluteurs DiluFlux Pro sont conformes aux normes ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM et sont fabriqués en France sous la certification ISO 9001:2008
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Spécification
Spécification
| Description | Diluteur gravimétrique automatisé DiluFlux Pro-3 avec bras de distribution simple (non robotique) |
| À utiliser avec | Dry-Bags |
| Comprend | Uniquement une pompe double pour diluteur automatisé |
| Matériau | Acier inoxydable (boîtier) |
| Modèle | DiluFlux Pro-3 |
| Dimensions (L x l x H) | 41,5 x 31 x 40 cm |
| Longueur totale (métrique) | 41,5 cm |
| Largeur totale (métrique) | 31 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 40 cm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 10,0 kg |
| Afficher plus |