Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour Hamilton Microlab 500trade;
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour Hamilton Microlab 500™ possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour Hamilton Microlab 500/li/ul
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Amplitude de 60 mm, filetage UNC 6-32 dans le bouton du piston |
| Comprend | Butée du piston |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Type de produit | Seringues pour instruments Hamilton Microlab 500™ |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Type de connexion | Luer-Lock |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering