Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour pompes V6
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour pompes V6/li/ul
Spécification
Spécification
| Description | Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe V6 |