Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour pompes V6
Code produit. 15298493
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) unitSize
15298493 500 μl 1 pièce
15218483 50 μl 1 pièce
15238473 25 μl 1 pièce
15238493 250 μl 1 pièce
15238513 5 ml 1 pièce
15248503 1 ml 1 pièce
15278513 10 ml 1 pièce
15288483 100 μl 1 pièce
15288503 2,5 ml 1 pièce
15288513 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 15298493 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 007696
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour pompes V6 possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSeringue de dilution / distribution pour pompes V6/li/ul
Spécification
Description Course de 60 mm, raccord fileté 1/4-28 UNF, orifice de 4,8 mm dans le piston
Volume (métrique) 500 μl
À utiliser avec (équipement) Pompe V6