Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues de dilution / distribution pour divers instruments
Code produit. 15208513
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15208513
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 008787
Offrent de meilleures performances et une qualité supérieure. Les seringues de dilution / distribution Trajan Scientific and Medical pour divers instruments possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires à la fabrication d’une seringue SGE.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Seringue de dilution / distribution pour divers instruments
Spécification
Description Amplitude de 60 mm, filetage UNC 6-32 dans le bouton du piston
Longueur (métrique) 60 mm
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (équipement) Différents instruments