Learn More
Day Impex™ Flacon Dewar Dilvac™ en verre cylindrique
Code produit. 12399005
Click to view available options
Capacité (métrique):
375 ml
1 250 ml
Hauteur (métrique):
232mm
332mm
Diamètre (métrique) externe:
67mm
92mm
Code produit. 12399005
Marque: Day Impex™ 210034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon Dewar en verre argenté standard, fabriqué habilement en verre borosilicaté. Le flacon Dewar en verre cylindrique Day Impex™ Dilvac™ présente un vide ultra-faible pour une manipulation sûre et efficace des gaz liquéfiés, des mélanges de congélation et des échantillons.
  • Large choix de dimensions et de capacités
  • Verre borosilicaté
  • Vide ultra faible
  • Argenté
Spécification
Profondeur (métrique) intérieure 300mm
Diamètre (métrique) externe 92mm
À utiliser avec (application) Gaz liquéfiés, mélanges de congélation et échantillons.
Hauteur (métrique) 332mm
Matériau de la base Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 1 250 ml
Diamètre (métrique) interne 75mm