Learn More
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
Code produit. 16477267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477267
Marque: Medchem Express HY112056
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H20N2O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
SMILES COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Poids de la formule 380.44
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.