missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress

Code produit. p-200099134
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16477267

Marque: Medchem Express HY112056

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.

DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H20N2O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
SMILES COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Poids de la formule 380.44
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis