Learn More
Invitrogen™ Dimeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Code produit. p-200005004
Click to view available options
Type de colorant:
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
TOTO-1 Iodide
TOTO-3 Iodide
Émission:
456 nm
456, 481, 509, 533, 570, 602, 631, 660 nm
481 nm
509 nm
533 nm
570 nm
602 nm
631 nm
660 nm
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
434 nm
436, 442, 488, 514, 543, 568, 594, 633 nm
462 nm
491 nm
514 nm
534 nm
570 nm
612 nm
642 nm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10164622
Marque: Invitrogen™ B3582
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are eight spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They are cell-impermeant and have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Dimeric Cyanine Nucleic Acid stains are cell-impermeant dyes that enable ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid. These dyes have very bright fluorescence signals, strong binding affinity for dsDNA, and large fluorescence enhancement upon binding to nucleic acid. They can be used as dead cell indicators and nuclear counterstains in fluorescence microscopy and flow cytometry. Dimeric cyanine nucleic acid dyes can also be used to stain nucleic acids on solid supports, as well as in capillary and gel electrophoresis applications.
Il possède des maxima d’excitation / émission ∽462/481 nm lorsqu’il est lié à de l’ADN double-brin en solution aqueuse. Ce dimère de cyanine est imperméant aux cellules.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 462 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (application) Dosages par fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Tampon de stockage DMSO
Quantité 200 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission 481 nm
Forme Liquide
Gamme de produits BOBO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration d’acide nucléique
SubCellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.