Learn More
Chlorhydrate de diméthisoquine, LoGiCal
Code produit 30458514
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458514 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1973.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethisoquin Hydrochloride
CAS 2773-92-4
Noms d’analytes ou de composants Dimethisoquin Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H24 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Quinisocaine Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(3-butyl-1-isoquinolinyl)oxy]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, hydrochloride (6CI,7CI), Isoquinoline, 3-butyl-1-[2-(dimethylamino)ethoxy]-, monohydrochloride (8CI), 3-Butyl-1-(2-dimethylaminoethoxy)isoquinoline hydrochloride, Chinisocaine hydrochloride, Dimethisoquin hydrochloride, Isochinol, Pruralgin, Quinisocaine hydrochloride, Quotane, Quotane hydrochloride, 1-(beta-Dimethylaminoethoxy)-3-n-butylisoquinoline hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-5-9-15-13-14-8-6-7-10-16(14)17(18-15)20-12-11-19(2)3;/h6-8,10,13H,4-5,9,11-12H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCCCc1cc2ccccc2c(OCCN(C)C)n1
Nom IUPAC 2-(3-butylisoquinolin-1-yl)oxy-N,N-diméthyléthanamine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 308.85
Quantité 10 mg
Poids de la formule 308.1655 g/mol