Learn More
Descripción
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Dimethoate |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 60-51-5 |
| Point de fusion | 46°C to 48°C |
| Point d’ébullition | 117°C (0.1 hPa) |
| Synonyme | O,O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethyl-phosphordithioat Dithiophosphoric acid-O,O-dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl)-ester |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.26 |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Étalon analytique |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?