Learn More
1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027335
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11426916
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24008.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate is used in the production of pigments such as pigment red 122 and pigment violet 19. It also can react with 2,4-diamino-phenol to get 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate est utilisé dans la production de pigments tels que le rouge 122 pigmentaire et le violet 19 pigmentaire. Il peut également réagir avec le 2,4-diamino-phénol pour obtenir de l’ester diméthylique d’acide 2,5-bis-(3-amino-4-hydroxy-phénylamino)-cyclohexa-1,4-diène-1,4-dicarboxylique
Solubilité
Soluble dans l’eau à 0,0016 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6289-46-9
Formule moléculaire C10H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 228.20
Numéro MDL MFCD00001607
Clé InChI MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
CID PubChem 94866
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.0016g/L.
Nom IUPAC diméthyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
Poids de la formule 228.2
Pourcentage de pureté ≥99%