Learn More
2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)pyridine-3,5-dicarboxylate de diméthyle (analogue nitrophénylpyridine de la nifédipine), Mikromol™
Description
2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)pyridine-3,5-dicarboxylate de diméthyle (analogue nitrophénylpyridine de la nifédipine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 67035-22-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H16 N2 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)pyridine-3,5-dicarboxylate de diméthyle |
| Afficher plus |