Learn More
Diméthyl 5-bromoisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410150
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11410150
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50629.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl 5-bromoisophthalate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51760-21-5
Formule moléculaire C10H9BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 273.082
Numéro MDL MFCD00078709
Clé InChI QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
CID PubChem 103954
Nom IUPAC diméthyl 5-bromobenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-bromoisophthalate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 273.08
Pourcentage de pureté 98%