Learn More
Diméthyl 5-nitroisophthalate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080876
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11443304
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10610.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13290-96-5
Formule moléculaire C10H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 239.18
Numéro MDL MFCD00008429
Clé InChI GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
CID PubChem 83316
Nom IUPAC Diméthyl 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-nitroisophthalate
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 50 g
Beilstein 2140916
Poids de la formule 239.19
Pourcentage de pureté ≥98%