Learn More
Adipate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344489
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11344489
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21174.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-93-0 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adipate de diméthyle est utilisé dans les cosmétiques (dans les émollients et les produits revitalisants pour la peau). Il agit comme un plastifiant cosmétique. Il est également utilisé dans les produits agrochimiques et les colorants, ainsi que comme précurseur pour la préparation de substances pharmaceutiques actives. De plus, il sert d’intermédiaire de polymères. Par ailleurs, il est utilisé comme solvant pour le décapage de peinture et les résines.
Solubilité
Miscible avec les alcools et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-93-0
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.196
Numéro MDL MFCD00008469
Clé InChI UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl adipate, dimethyladipate, adipic acid dimethyl ester, hexanedioic acid, dimethyl ester, adipic acid, dimethyl ester, 1,6-dimethylhexanedioate, methyl adipate van, 1,6-dimethyl hexanedioate, dbe 6, unii-by71rx0r62
CID PubChem 12329
ChEBI CHEBI:34715
Nom IUPAC Hexanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl adipate
Point de fusion 8°C
Densité 1.063
Point d’ébullition 109°C to 110°C (14 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.428
Quantité 50 g
Beilstein 1707443
Merck Index 14,162
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%