Learn More
Diméthyl amino-téréphtalate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080766
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11483214
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10567.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aminoteréphthalate de diméthyle est utilisé dans la préparation des imidazotétrazinones comme sondes pour l’action du témozolomide. Il est également utilisé pour préparer les aminoquinazolines avec une activité antagoniste des récepteurs de la neurokinine-2.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5372-81-6
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.201
Numéro MDL MFCD00008427
Clé InChI DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
CID PubChem 79336
Nom IUPAC diméthyl2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl aminoterephthalate
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 50 g
Beilstein 2808505
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 99%