Learn More
Diméthyl amino-téréphtalate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-115870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
25g
50g
Code produit. 10503371
Marque: Thermo Scientific Acros 194780250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5372-81-6
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.2
Numéro MDL MFCD00008427
Clé InChI DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
CID PubChem 79336
Nom IUPAC diméthyl2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl aminoterephthalate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Couleur Beige ou marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H3(CO2CH3)2
Quantité 25 g
Beilstein 14, 559
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl aminoterephthalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.