Learn More
Diméthyl-β-cyclodextrine,cyclodextrines méthyléesβ, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757768 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10328230
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51166-71-3
Formule moléculaire C56H98O35
Poids moléculaire (g/mol) 1331.4
Numéro MDL MFCD00011616
Clé InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonyme 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
CID PubChem 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Point de fusion 298.0°C to 310.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage (on dry basis) calculated
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +163° (20°C c=1,water)
Rotation spécifique + 163.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: >330g/l (25°C). Other solubilities: <10g/l boiling water,>250g/l methanol,chloroform,dmso,dmf and,methylene chloride (25°C),<50g/l acetone (25°C)
Poids de la formule 1331.4
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline