Learn More
Diméthyl(diméthylamino)vinylsilane, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 109°C |
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane |
| CAS | 13391-72-5 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C6H15NSi |
| Numéro MDL | MFCD01318143 |
| Numéro UN | UN2924 |
| Beilstein | 2203481 |
| Synonyme | (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane |
| Poids de la formule | 129.28 |
| Afficher plus |