Learn More
Fumarate de diméthyle, LoGiCal
Code produit 30459743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459743 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459743 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3170.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Noms d’analytes ou de composants Fumaric acid dimethyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (E)-but-2-ènedioate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 144,0423 g/mol