Learn More
Fumarate de diméthyle USP Composé apparenté A (fumarate de monométhyle), Mikromol™
Description
Fumarate de diméthyle USP Composé apparenté A (fumarate de monométhyle)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monomethyl Fumarate |
| CAS | 2756-87-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Monomethyl Fumarate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H6 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Monomethyl Fumarate, (2E)-2-Butenedioic acid 1-methyl ester, (E)-2-Butenedioic acid monomethyl ester, Fumaric acid methyl ester, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate, Monomethyl fumarate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (E)-4-méthoxy-4-oxobut-2-énoique |
| Afficher plus |