Learn More
Isophthalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-118243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10225860
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1459-93-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008433
Clé InChI VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
CID PubChem 15088
Nom IUPAC Diméthylbenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl isophthalate
Note relative au nom 99%
Point de fusion >66.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 124°C (16.0 hPa)
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(CO2CH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 2.14 mPa.s (99°C)
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline