Learn More
Diméthyl isosorbide, Mikromol™
Code produit 30049608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049608 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049608 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0126.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
diméthyl isosorbide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Isosorbide
CAS 5306-85-4
Noms d’analytes ou de composants Dimethyl Isosorbide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dimethyl Isosorbide
Formule InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OC
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-diméthoxy-2,3,3a,5,6,6a-Hexhydrofuro[3,2-b]furan
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 174,0892 g/mol