Learn More
Itaconate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303296
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11303296
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12652.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-52-7
Formule moléculaire C7H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD00008446
Clé InChI ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
CID PubChem 69240
Nom IUPAC 2-méthylidènebutanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl itaconate
Point de fusion 33°C to 39°C
Densité 1.124
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 100 g
Beilstein 386674
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 97%