Learn More
Chlorhydrate de diméthyl L-glutamate, Mikromol™
Code produit 30050610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050610 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050610 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1301.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de diméthyl L-glutamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Noms d’analytes ou de composants Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H13 N O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (2S)-2-aminopentanedioate ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 211.6434
Quantité 25 mg
Poids de la formule 211,0611 g/mol