Learn More
Phtalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021777
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
Code produit. 11374479
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14253.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de diméthyle est utilisé comme plastifiant, solvant, agent de revêtement en caoutchouc, poudre de moulage, agent de finition et intermédiaire. De plus, il est utilisé dans les propulseurs de roquettes solides, le verre de sécurité, les revêtements de laques, les adhésifs et les scellants, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éthanol, à l’éther, au benzène, au chloroforme, aux esters, aux cétones, aux solvants organiques et aux hydrocarbures chlorés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible à l’eau, à l’éther de pétrole et aux hydrocarbures de paraffine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-11-3
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008425
Clé InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
CID PubChem 8554
ChEBI CHEBI:4609
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl phthalate
Point de fusion ∼5°C
Densité 1.19
Point d’ébullition 283°C to 284°C
Point d’éclair 146°C (294°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.515
Quantité 250 g
Beilstein 1911460
Merck Index 14,3255
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethanol,ether,benzene,chloroform,esters,ketones,organic solvents and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water,petroleum ether and paraffin hydrocarbons.
Nom IUPAC 1,2-diméthylebenzène-1,2-dicarboxylate
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide