Learn More
(S)-(-)-malate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11905091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 11905091
Marque: Thermo Scientific Acros 443240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 617-55-0 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-55-0
Formule moléculaire C6H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00066215
Clé InChI YSEKNCXYRGKTBJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-dimethyl 2-hydroxysuccinate, dimethyl s---malate, dimethyl l-malate, l---malic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2s-2-hydroxybutanedioate, butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, 2s, dimethyl l---malate, pubchem6778, di-methyl s-malate, dimethyl s--malate
CID PubChem 10285815
Nom IUPAC Diméthyl (2S)-2-hydroxybutanedioate
SMILES COC(=O)CC(O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl (S)-(-)-malate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 91.0°C to 93.0°C (1.0 Torr)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3COOCCH(OH)CH2COOCH3
Indice de réfraction 1.4366
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.23
Rotation spécifique − 6.70
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20 °C) insoluble.
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl (S)-(-)-malate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.