Learn More
Succinate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-120650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10736551
Marque: Thermo Scientific Acros 150731000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-65-0
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Numéro MDL MFCD00008466
Clé InChI MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
CID PubChem 7820
Nom IUPAC Butanedioate d’éthyle
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl succinate
Note relative au nom 99%
Acidité 0.2mg KOH/g max.
Point de fusion 18.0°C to 19.0°C
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4185 to 1.4205
Quantité 100 g
Beilstein 02, 609
Merck Index 15, 8999
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75g/L (20°C)
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide