Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11432691 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Unit Size:
100mL
1L
25mL
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11432691
Brand: MP Biomedicals 0219605591
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78.1
Pourcentage de pureté ≥99%