Learn More
Diméthylsulfoxyde, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10318153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10318153
Marque: Fisher Chemical D/4121/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H6OS, numéro CAS 67-68-5, demasorb, demsodrox, méthylsulfoxyde, dimexide, diméthylsulfoxyde, demavet, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, dmso, 2,5 L, 189 C, CHEBI : 28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 C, 2089
10 L, récipient en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 189°C
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78.13g/mol