Learn More
Diméthylsulfoxyde, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10305800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10305800
Marque: Fisher Chemical D/4120/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, demsodrox, sulfoxyde de méthyle, dimexide, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, dmso, demavet, diméthylsulfoxyde, diméthyle sulfoxyde, demasorb, 500 ml, 189°C, CHEBI:28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4°C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 189°C
Quantité 5 L
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Poids de la formule 78.13g/mol