Learn More
Sulfate de diméthyle, chromatographie de perméation sur gel, Fisher Chemical
Code produit. 10000120 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
Code produit. 10000120
Marque: Fisher Chemical D/4127/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 18.4°C
CAS 67-68-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 189°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002089
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13g/mol